Drukuj
(-)-Chinina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
145904-10G 145904-50G
SIAL145904-10GEA 270 PLN
SIAL145904-10G SIAL145904-50G
(-)-Chinina, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinina
Formuła: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324.42 g/mol
Temp. topnienia: 176
Numer MDL: MFCD00198096
Numer CAS: 130-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-003-2
Klasyfikacja Merck : 12,08245