Drukuj
(-)-Chinina, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
163700100 163700500 163702500
ACRO163700100EA 316 PLN
ACRO163700100 ACRO163700500 ACRO163702500
(-)-Chinina, bezwodny 99%
(-)-Chinina
Formuła: C₂₀H₂₄N₂O₂
Temp. topnienia: 176…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00198096
Numer CAS: 130-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-003-2
Klasyfikacja Merck : 12,08245
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -159° to -172° (20 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤250 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)