(-)-Chinina, bezwodny 99% (total base) may cont. up to 5% dihydroquinine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10459.09
A10459.18
A10459.30
A10459.09EA
353
PLN
A10459.09
A10459.18
A10459.30
(-)-Chinina, bezwodny 99% (total base) may cont. up to 5% dihydroquinine
(-)-Chinina
Purity: 99%
CAS No.: 130-95-0
Molecular Formula: C20H24N2O2
Formula Weight: 324.42
Melting Point: ca 177° dec.
Beilstein Reference: 91867
Merck Reference: 14,8061
Optical Rotation: -166° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00198096
Formuła:
C₂₀H₂₄N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00198096 Numer CAS: 130-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-003-2 Klasyfikacja Merck : 14,8061 |