Drukuj
(-)-Cynchonidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
C80407-100G C80407-10G
SIALC80407-100GEA 1290 PLN
SIALC80407-100G SIALC80407-10G
(-)-Cynchonidyna, Sigma-Aldrich®
(-)-Cynchonidyna
Formuła: C₁₉H₂₂N₂O
Temp. Wrzenia: 465 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 199…202 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006783
Numer CAS: 485-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-622-3
Klasyfikacja Merck : 13,02307