Drukuj
(-)-Cynchonidyna 98.5-101% (dry basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
110330250 110331000
ACRO110330250EA 405 PLN
ACRO110330250 ACRO110331000
(-)-Cynchonidyna 98.5-101% (dry basis)
(-)-Cynchonidyna
Formuła: C₁₉H₂₂N₂O
Temp. Wrzenia: 465 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 200…203 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006783
Numer CAS: 485-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-622-3
Klasyfikacja Merck : 13,02307
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
Specific optical rotation -105° to -115° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (On dried substance)