(-)-Cynchonidyna 99% may cont. up to 5% quinine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(8α,9R)-Cinchonan-9-ol
A18796.14
A18796.22
A18796.14EA
564
PLN
A18796.14
A18796.22
(-)-Cynchonidyna 99% may cont. up to 5% quinine
(-)-Cynchonidyna
Purity: 99%
CAS No.: 485-71-2
Molecular Formula: C19H22N2O
Formula Weight: 294.39
Melting Point: 201-206°
Beilstein Reference: 89690
Merck Reference: 14,2286
Optical Rotation: -109° (c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00006783
Formuła:
C₁₉H₂₂N₂O Temp. Wrzenia: 465 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 201…206 °C Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006783 Numer CAS: 485-71-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-622-3 Klasyfikacja Merck : 14,2286 |