Drukuj
(+)-Cynchonina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 264 PLN
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cynchonina, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₁₉H₂₂N₂O
Temp. topnienia: 261…264 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064372
Numer CAS: 118-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-234-6
Klasyfikacja Merck : 13,02308
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)