Drukuj
(+)-Cynchonina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
857270-100G 857270-25G
SIAL857270-100GEA 671 PLN
SIAL857270-100G SIAL857270-25G
(+)-Cynchonina, Sigma-Aldrich®
(+)-Cynchonina
Formuła: C₁₉H₂₂N₂O
Temp. topnienia: 261…264 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064372
Numer CAS: 118-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-234-6
Klasyfikacja Merck : 13,02308