Drukuj
(+)-Cynchonina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
227810250 227811000 227815000
ACRO227810250EA 273 PLN
ACRO227810250 ACRO227811000 ACRO227815000
(+)-Cynchonina 99%
(+)-Cynchonina
Formuła: C₁₉H₂₂N₂O
Temp. topnienia: 255…265 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064372
Numer CAS: 118-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-234-6
Klasyfikacja Merck : 13,02308
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 265 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +251° to +269° (20 °C, 589 nm) (c=2, 0.2M HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Other alkaloids ≤3 % (HPLC) Quinine + hydroquinine