(+)-Cynchonina ≥98% cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
A17523.14
A17523.22
A17523.14EA
381
PLN
A17523.14
A17523.22
(+)-Cynchonina ≥98% cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
(+)-Cynchonina
Purity: 98+%
CAS No.: 118-10-5
Molecular Formula: C19H22N2O
Formula Weight: 294.39
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 89689
Merck Reference: 14,2287
Optical Rotation: +225° (c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064372
Formuła:
C₁₉H₂₂N₂O Temp. topnienia: 253…258 °C Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064372 Numer CAS: 118-10-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-234-6 Klasyfikacja Merck : 14,2287 |