Drukuj
Fuksyna karbolowa, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
195790050 195790250 195791000
ACRO195790050EA 256 PLN
ACRO195790050 ACRO195790250 ACRO195791000
Fuksyna karbolowa, pure
Fuksyna karbolowa
Formuła: C₂₁H₂₂ClN₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143923
Numer CAS: 4197-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 224-086-6
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max (in water) about 542 nm
Suitability (for microscopy) Passes test