Drukuj
D(+)-Mentol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (1S)-(+)-Menthol, (1R,2S,4S)-(+)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1S,2R,5S)-(+)-Menthol, D(+)-Menthyl alcoholol
M-Clarity™ quality level = MQ100
224464-10G 224464-50G
SIAL224464-10GEA 310 PLN
SIAL224464-10G SIAL224464-50G
D(+)-Mentol, Sigma-Aldrich®
D(+)-Mentol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062983
Numer CAS: 15356-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 239-387-8