(±)-Kamfen (sum of camphene + fenchene), tech. (sum of camphene + fenchene)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18040.30
A18040.18
A18040.0B
A18040.30EA
541
PLN
A18040.30
A18040.18
A18040.0B
(±)-Kamfen (sum of camphene + fenchene), tech. (sum of camphene + fenchene)
(±)-Kamfen
CAS No.: 5794-04-7
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 34°(94°F)
Melting Point: ca 35°
Boiling Point: 159-160°
Merck Reference: 14,1730
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00066603
Formuła:
C₁₀H₁₆ Temp. Wrzenia: 159…160 °C Temp. topnienia: 42…45 °C Gęstość: 0,850 Temp. Zapłonu: 34 °C (94 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066603 Numer CAS: 79-92-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-234-8 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1730 |