Drukuj
L(-)-Mentol, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
1.05995.1000 1.05995.9025
1.05995.1000EA 0 PLN
1.05995.1000 1.05995.9025
L(-)-Mentol, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(-)-Mentol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 212
Temp. topnienia: 41…44 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062979
Numer CAS: 2216-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-690-9
Klasyfikacja Merck : 13,05861