Drukuj
L(-)-Mentol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2780-100G-A M2780-25G-A M2780-500G-A
SIALM2780-100G-AEA 241 PLN
SIALM2780-100G-A SIALM2780-25G-A SIALM2780-500G-A
L(-)-Mentol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Mentol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 212
Temp. topnienia: 41…44 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062979
Numer CAS: 2216-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-690-9
Klasyfikacja Merck : 13,05861