(±)-Kamfen mixture of isomers do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20254.0100
8.20254.1000
8.20254.0100EA
187
PLN
8.20254.0100
8.20254.1000
(±)-Kamfen mixture of isomers do syntezy, Sigma-Aldrich®
(±)-Kamfen
Formuła:
C₁₀H₁₆ Temp. Wrzenia: 158…159 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 48…52 °C Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 26 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066603 Numer CAS: 79-92-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-234-8 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay isomers (GC, area%) | ≥ 90.0 % (a/a) |
Assay (GC, Tricyclene) | ≤ 10.0 % (a/a) |
Identity (IR) | passes test |
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. | 158 - 159 °C (1013 hPa) |
The product consists as a mixture of isomers >80,0 % camphene and >17,0 % fenchene. | 3.99 hPa (20 °C) |
Flash Point | 26 °C |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 (H2O, 22 °C) (saturated aqueous solution) |
Ignition Point | 265 °C |