Drukuj
VWR®, Stacja pogodowa
Dostawca: VWR
VWR®
620-2692EA 423 PLN
620-2692
VWR®, Stacja pogodowa
Stacje pogody
Stacja pogodowa jest przeznaczona do stosowania w rolnictwie, biurach i na uczelniach. Zawiera wewnętrzny czujnik temperatury.
  • Podwójna skala i pamięć wartości maksymalanych/minimalnych
  • Programowalny alarm temperatury zgodnie z kalendarzem
  • RF 433 MHz, max 30 metrowy zasięg czujnika zdalnego, bezprzewodowy termometr podłączony do trzech zdalnych czujników
Dodatkowe informacje: Dostarczany z czujnikiem zdalnym, dwiema bateriami AA i dwiema bateriami AAA oraz ścienną lub biurkową podstawką utrzymującą.