Drukuj
Akcesoria do wyparek obrotowych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 1450 PLN
531-0844 531-0843 531-1068
Akcesoria do wyparek obrotowych
Wyparki Wyparki rotacyjne
Czujnik temperatury wrzenia: Tylko do modeli Advantage i Precision.
Czujnik temp. do kontrolowania funkcji AUTOaccurate: Dla modeli Precision z zestawem szkła G3 i G6. Czujnik umożliwia automatyczną regulację próżni do automatycznej destylacji rozpuszczalnika i mieszania rozpuszczalnika.
Akcesoria próżniowe, zawór próżniowy: Wymagany dla wszystkich modeli Hei-VAP z pompami z zaworami próżniowymi.
- Budowa zewnętrzna przeznaczona do łatwego czyszczenia
- Może być łączony z butelką Woulffa w jeden kompaktowy zespół
Butelka Woulffa: Dodatkowy odzysk rozpuszczalnika w połączeniu ze skraplaczem w celu ochrony zaworu próżniowego i pompy próżniowej.
- Bezpośrednie połączenie z zaworem próżniowym
- Daje możliwość podłączenia kontrolera próżni
For Advantage and Precision models only.