Drukuj
Modułowe systemy próżniowe, LABOPORT® SC 820 i SC 840
Dostawca: KNF
SCC820 SCC840
181-3432EA 43730 PLN
181-3432 181-3433
Modułowe systemy próżniowe, LABOPORT® SC 820 i SC 840
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Systemy modułowe SC są wyposażone w odporne chemicznie pompy membranowe. Systemy próżniowe mogą być stosowane w szerokim zakresie zadań laboratoryjnych wszędzie tam, gdzie potrzeba czystej i stałej próżni. Jest możliwy wybór pomp próżniowych o różnych pojemnościach i różnych elementów systemu modułowego, aby dopasować do każdego użytku w laboratorium.
  • Odporne chemicznie, a więc nadają się do zastosowania przy bardzo agresywnych i korozyjnych gazach i parach
  • Wysoka tolerancja par i kondensatu
  • Kontrolowany odzysk rozpuszczalnika przez chłodnicę wysokiej wydajności (strona tłoczna)
  • Separator wlotowy zatrzymuje cząstki mogące zanieczyszczać system. (po stronie ssącej)
  • Automatyczna regulacja próżni
Application: Rotary evaporation
Flow rate at atmospheric pressure
The SC systems share all of the above features, but are also equipped with an automatic vacuum regulator.
Dodatkowe informacje: System próżniowy SC składa się z odpornej chemicznie membranowej pompy próżniowej, podstawy/obudowy, separatora (strona zasysania), skraplacza (po stronie tłoczenia), regulatora próżni z jednostką sterującą, przewodów i rur. Jest w pełni zmontowany.