Drukuj
Systemy próżniowe, chemoodporne, LABOXACT®
Dostawca: KNF
SEM820 SEM840 SEM842
189-0025EA 19120 PLN
189-0025 189-0026 189-0027
Systemy próżniowe, chemoodporne, LABOXACT®
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Systemy próżniowe LABOXACT® są idealne dla kontroli próżni w procesie odparowywania w wyparkach obrotowych. Opatentowany układ zamknięty umożliwia łagodny przebieg destylacji i wysoki współczynnik odzysku, nawet w przypadku rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia.
  • Łagodny przebieg destylacji próżniowej w systemie zamkniętym
  • Niezawodna kontrola procesu odparowywania. Bezstopniowy zawór do precyzyjnej regulacji próżni
  • Wysoki odzysk rozpuszczalników
  • Bezobsługowe
  • Przyjazne dla środowiska
Dodatkowe informacje: Zawiera chemicznie odporn? pomp? pró?niow?, podstaw?/obudow?, separator, skraplacz, bezstopniowy elektrozawór, cyfrowy manometr pró?niowy, zawór odpowietrzaj?cy i bezpiecze?stwa, wy??cznik zasilania, kabel sieciowy.
Uwaga: Szybkość przepływu przy ciśnieniu atmosferycznym