Drukuj
VWR® VP 820, Próżniowe pompy membranowe
Dostawca: VWR
VWR®
181-0071EA 9400 PLN
181-0071 181-0072 181-0073
VWR® VP 820, Próżniowe pompy membranowe
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Podwójna głowica, pracująca na sucho pompa membranowa do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych. Tłoczy, spręża i opróżnia bez wpływu na media, tzn. media pozostają nieskażone. Pompa zawiera membranę z opatentowanym systemem optymalizacji naprężeń, który umożliwia użycie mniejszej pompy oraz przedłuża żywotność membrany.
  • 100% oil-free pumping, so media cannot be contaminated when pumping and evacuating
  • For medium aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
* Szybkość przepływu przy ciśnieniu atmosferycznym
Dodatkowe informacje: Zestaw zawiera pompę membranową z wyłącznikiem termicznym, bezpiecznik, kabel przyłączeniowy z wtyczką i złącza dla węży o średnicy wewnętrznej 9 mm.