Drukuj
VWR® VP 86, Mini próżniowe pompy membranowe
Dostawca: VWR
VWR®
181-0067EA 1365 PLN
181-0067 181-0068 181-0065
VWR® VP 86, Mini próżniowe pompy membranowe
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Single head, dry running diaphragm pump for a wide range of laboratory applications. It pumps, compresses and evacuates without affecting media, i.e., media remains uncontaminated. Includes diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump size to be smaller extending the service life of the diaphragm.
  • Pompa próżniowa w 100% bezolejowa - brak zanieczyszczeń olejowych.
  • Do gazów i oparów neutralnych i średnio agresywnych.
  • Nie wymagają konserwacji, cicha praca
* Szybkość przepływu przy ciśnieniu atmosferycznym.
Dodatkowe informacje: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.