Drukuj
Pompy próżniowe odporne chemicznie, LABOPORT®, N 810, N 820
Dostawca: KNF
N820.3FT.18
181-3320EA 10970 PLN
181-3320
Pompy próżniowe odporne chemicznie, LABOPORT®, N 810, N 820
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Pompy jedno- lub dwu-głowicowe, odporne chemicznie, pracujące na sucho, bezolejowe dla szerokiej gamy zastosowań w laboratoriach. Służą do usuwania i przepompowywania korozyjnych gazów i oparów bez wpływu na media. Media pozostają nieskażone.
  • 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
  • High resistance to vapours and condensates
  • Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
  • Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Includes diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump size to be smaller and extends the service life of the diaphragm. All parts that come into contact with the media are comprised of chemically resistant fluorinated plastics.
Dzięki opatentowanym swobodnie poruszającym się profilowanym membranom strukturalnym, optymalizującym opór osiągnięto wysoką próżnię nawet przy niewielkich wymiarach pompy oraz wydłużono okresy między serwisowe. Wszystkie części stykające się z medium są wykonane z odpornych chemicznie fluorowanych tworzyw sztucznych.
Informacje do zamówienia: Zawiera chemicznie odporną pompę membranową z wyłącznikiem termicznym, bezpiecznik główny, kable podłączeniowe, złączki PTFE do węży o średnicy 10mm
Dodatkowe informacje: Includes chemically resistant diaphragm pump with thermal circuit breaker, mains fuse, connecting cable and PTFE hose attachments with for hoses with 10 mm internal diameter.
Uwaga: Flow rate at atmospheric pressure.