Drukuj
Odwadniacze z/bez spustu kondensatu
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05355046 05355558 05355058 05355070 05355570 05355546
181-9982EA 2150 PLN
181-9982 181-9981 LENZ05355058 LENZ05355070 LENZ05355570 LENZ05355546
Odwadniacze z/bez spustu kondensatu
Pułapka próżniowa
Do bezpośredniego napełniania z chłodziwem. Dwuścienna konstrukcja zapewnia niskie zużycie płynu chłodzącego. Szlify 29/32 do podłączenia pompy. Dostępne w wersji z odpływem lub bez.
Szklo DURAN®.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury