Drukuj
VWR®, Myjka ultradźwiękowa
Dostawca: VWR Collection
142-6045EA 3030 PLN
142-6045 142-6046
VWR®, Myjka ultradźwiękowa
Łaźnie ultradźwiękowe
Czyszczenie ultradźwiękowe umożliwia skuteczne i precyzyjne oczyszczenie przedmiotów z wszelkich zabrudzeń znajdujących się nawet w trudno dostępnych miejscach. To sprawia, że jest to jedna z najbardziej efektywnych, ekonomicznych i skutecznych metod czyszczenia. Znajduje zastosowanie w laboratoriach, medycynie, stomatologii, mikroelektronice, inżynierii precyzyjnej, kosmetyce, optyce i przemyśle motoryzacyjnym.
  • Obudowa i zbiornik wykonane są ze stali nierdzewnej
  • Wysokowydajny ceramiczny przetwornik ultradźwiękowy PTZ
  • Zbiorniki o pojemności od 9,2 litra wyposażone są w zawór spustowy
Myjki wyposażone są w generator ultradźwięków, który zapewnia stałą moc ultradźwięków, niezależnie od temperatury, poziomu napełnienia zbiornika i materiału. Funkcja ta gwarantuje powtarzalne wyniki czyszczenia. Modulacja częstotliwości zapewnia wyjątkowo jednorodny rozkład ultradźwięków w kąpieli czyszczącej.
Wszystkie modele są wyposażone w minutnik. Wersja analogowa wyposażona jest w mechaniczny minutnik do maksymalnie 15 minut. Posiadają również funkcję ustawiania mocy ultradźwięków od 10 do 100% mocy wyjściowej. W ten sposób energia może być precyzyjnie dostosowana do czyszczonych przedmiotów.
All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Certyfikaty: Wszystkie modele są zgodne z europejskimi normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.
Dodatkowe informacje: Koszyki i pokrywy z otworami na zlewki: Stal nierdzewna odporna na korozję. Zlewki i probówki przeznaczone do czyszczenia nigdy nie powinny leżeć bezpośrednio na dnie zbiornika Kosze odpowiednio ustawiają czyszczone przedmioty i zapobiegają zarysowaniu dna zbiornika. Koszyki do czyszczenia mniejszych przedmiotów lub do pracy z agresywnymi roztworami mogą być wyposażone w pokrywki.