Drukuj
Stoper analogowy, Mesotron
Dostawca: Hanhart
Mesotron
609-1260EA 1470 PLN
609-1260
Stoper analogowy, Mesotron
Minutniki Stopery analogowe
This quartz table timer is a handy time measurement tool.
  • Ergonomic design
  • Highly visible start/stop red button
  • Two divisions: ¹/₆₀ seconds and ¹/₁₀₀ minutes
Dodatkowe informacje: Supplied with AA R6 battery.