Drukuj
Mieszadełka z łopatkami
Dostawca: Lenz
LENZ06308009EA 486 PLN
LENZ06308009 LENZ06308007 LENZ06308005 441-0049 LENZ06308001
Mieszadełka z łopatkami
Mieszadła Stirring Tools
Szkło DURAN® z mieszadełkiem PFTE ze szlifem i prętem szklanym.
Uwaga: * stirring Ø when blades extended