Drukuj
Mieszadła typu śmigłowego do mieszadeł mechanicznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 635 PLN
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Mieszadła typu śmigłowego do mieszadeł mechanicznych
Mieszadła Stirring Tools
Wykonane ze stali nierdzewnej.
  • Do zawieszania i homogenizacji
  • Idealne do mieszania cieczy o wysokiej lepkości medium
  • Wytwarzają przepływ osiowy