Drukuj
Mieszadła typu turbinowego do mieszadeł mechanicznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 569 PLN
441-1227 441-1228
Mieszadła typu turbinowego do mieszadeł mechanicznych
Mieszadła Stirring Tools
Wykonane ze stali nierdzewnej.
  • Do cieczy nagazowanych
  • Idealne do mieszania cieczy o wysokiej lepkości medium
  • Tworzą przepływ poziomy promieniowy