Drukuj
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym
Dostawca: IKA
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 1810 PLN
441-2951 441-2953 441-2954
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym
Mieszadła Stirring Tools
Made from stainless steel. Stirrers draw the material to be mixed from the top and the bottom. High turbulence and high shearing forces.
  • Ideal for stirring liquids at medium to high speeds
  • Creates radial flow
  • Choice of three different stirrer formats