Drukuj
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym, mieszadła wiosłowe
Dostawca: IKA
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 4030 PLN
441-2944 441-2942 441-2943
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym, mieszadła wiosłowe
Mieszadła Stirring Tools
Made from stainless steel. Gentle stirring with minimal turbulence.
  • Ideal for stirring liquids at low to medium speeds
  • Creates tangential flow