Drukuj
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym, mieszadła turbinowe
Dostawca: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 1380 PLN
441-2921 441-2922 441-2923
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym, mieszadła turbinowe
Mieszadła Stirring Tools
Made from stainless steel. Stirrers draw the material to be mixed from above. Minimal shearing forces.
  • Ideal for stirring liquids at medium to high speeds
  • Creates axial flow