Drukuj
Łopaki mieszające, polipropylenowe
Dostawca: KARTELL
428 430 431 432
442-4100EA 176 PLN
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Łopaki mieszające, polipropylenowe
Mieszadła Stirring Tools
Ostrza propylenowe przymocowane do prętów stalowych pokrytych propylenem.
  • Możliwe autoklawowanie
  • Dobra odpornośc chemiczna