Drukuj
VWR®, Ostrza do mieszadła z Płaskimi Końcami
Dostawca: VWR Collection
441-0248EA 28.4 PLN
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Ostrza do mieszadła z Płaskimi Końcami
Mieszadła Ostrza do mieszadeł
PTFE. Ostrza pasują do drążka PTFE; Średnica otworu 6,5 mm, grubość 3,2 mm. Obojętne i odporne na zarysowania. Gładka powierzchnia zabezpiecza przed kontaminacją i ułatwia czyszczenie.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na temperaturę od –200 do +280 °C