Drukuj
Końcówki pręta mieszającego z kwadratowymi zakończeniami
Dostawca: COWIE
002.052.1 002.076.1 002.090.1
441-9561EA 16.2 PLN
441-9561 441-9562 441-9563
Końcówki pręta mieszającego z kwadratowymi zakończeniami
Mieszadła Ostrza do mieszadeł
PTFE. Blades fit PTFE stirring shaft; hole Ø 6,5 mm, 3,2 mm thick. Inert and non-scratch. The smooth surface prevents contamination and makes cleaning easier.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant; suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)