Drukuj
Złączki szlifowane do prętów mieszających, Szklane, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
ST20/2 ST20/3 ST20/4
201-8727EA 910 PLN
201-8727 201-8728 BIBBST20/4
Złączki szlifowane do prętów mieszających, Szklane, Quickfit®
Mieszadła Stirring Tools
Parallel ground glass sleeve with cup to accept suitable lubricant for introducing stirrer paddles into Quickfit® flasks and vessels.
  • Provides vapour-tight seal between paddle and flask
  • Holds vacuum down to 13,3 Pa
Informacje do zamówienia: Supplied with screw caps, rubber rings and PTFE washers. Note the stirrer should not be run at speeds in excess of 700 min⁻¹.