Drukuj
Złączki szlifowane do prętów mieszających, PFTE lub Brass, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
ST4R ST4W
201-8732EA 164 PLN
201-8732 201-8733
Złączki szlifowane do prętów mieszających, PFTE lub Brass, Quickfit®
Mieszadła Stirring Tools
Stuffing box type glands with choice of brass or PTFE cones. Accepts 6 mm diameter stirrer shaft.
  • Provides a seal by means of adjustable compression of O rings and lubricated felt washers
  • 201-8730 and 201-8731 have integral drive pulleys