Drukuj
VWR® VS-CV, Mieszadła magnetyczne
Dostawca: VWR Collection
442-0550EA 2750 PLN
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Mieszadła magnetyczne
Mieszadła Mieszadła magnetyczne
Kompaktowe mieszadła z chemicznie odporną płytą ceramiczną. Podwyższony panel minimalizuje kontakt z odczynnikiami. Z mocowaniem dla statywu.
  • Mocny silnik
  • Doskonała przyczepność magnetyczna zapobiega podrywaniu się mieszadełka
  • Mikroprocesorowy sterownik do utrzymywania stałej prędkości
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certyfikaty: Stopień ochrony zgodny z DIN EN 60529: IP 21.