Drukuj
Mieszadło magnetyczne z grzaniem RH Basic 2 IKAMAG
Dostawca: IKA
IKAMAG®
442-0174EA 0 PLN
IKAA3339005 442-0174 IKAA3339000 442-0175 IKAA3339002
Mieszadło magnetyczne z grzaniem RH Basic 2 IKAMAG
Mieszadła Mieszadła magnetyczne z grzaniem
Magnetic hotplate stirrer with stainless steel plate.
  • Fixed safety circuit (400 °C)
  • Soft-start stirring motor
  • Can be used at 5 to 40 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21