Drukuj
VWR® VMS-A, Grzewcze mieszadła Magnetyczne
Dostawca: VWR
VWR®
442-0212EA 1730 PLN
442-0212 442-0185 442-0186
VWR® VMS-A, Grzewcze mieszadła Magnetyczne
Mieszadła Mieszadła magnetyczne z grzaniem
  • Stały obwód bezpieczeństwa (400 ° C)
  • Silnik mieszający z funkcją delikatnego startu
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: IP 21