Drukuj
VWR®, Akcesoria do analogowych, cyfrowych i pulsacyjnych wytrząsarek typu vortex
Dostawca: VWR Collection
444-7047EA 1840 PLN
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Akcesoria do analogowych, cyfrowych i pulsacyjnych wytrząsarek typu vortex
Wytrząsarki Wytrząsarki typu vortex
Zestaw statywu na probówki (444-7047) składa się z:
  • Wkładka ustalająca
  • Statyw na 10 probówek Ø 9 mm, 8 probówek Ø 13 mm
  • Statyw na 8 probówek Ø 14 mm, 8 probówek Ø 19 mm
  • Statyw na 8 probówek Ø 25/29 mm, 5 probówek Ø 20 mm
  • 2 zapięcia do kolb (np. Erlenmeyera)
  • Wkład piankowy bez otworów
Uchwyt na wkłady piankowe do mikropłytek (444-0210):
Zestaw 2 wkładów piankowych do mikropłytek (444-0219) i 1 wkładka ustalająca (444-7048)
Uchwyt na wkład i piankowe wkłady do mikroprobówek (444-0209):
Zestaw 2 wkładów piankowych do mikroprobówek (444-0218) i 1 wkładka ustalająca (444-7048)
Uchwyt na pojedynczą probówkę (444-0217):
Pasuje do wszystkich wytrząsarek typu vortex i mieści probówki o długości od 64 do 114 mm, o minimalnej średnicy 19 mm. Prosta instalacja, nie wymaga narzędzi. Mieści probówki wirówkowe o pojemności 15 lub 50 ml.
Adaptery do probówek (444-0212 i 444-0213)
Z zaciskami do maksymalnie 4 fiolek lub probówek. Dostępne 2 rozmiary:
Do fiolek/probówek o średnicy 15 - 17 mm
Do fiolek/probówek o średnicy 10 - 17 mm
Uwaga: * Może być używane jedynie z wkładem z uchwytem o numerze 444-7048
** Może być używany tylko ze statywem o numerze 444-0217