Drukuj
Wytrząsarka o ruchu drgającym do próbówek, Reax top and Reax control
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-10000-00 541-11000-00 541-11000-04 541-10000-11 541-10000-02 541-11000-02
444-1380EA 2140 PLN
444-1380 444-1381 444-0099 444-0098 444-1469 444-1470
Wytrząsarka o ruchu drgającym do próbówek, Reax top and Reax control
Wytrząsarki Wytrząsarki typu vortex
Łatwa w użyciu wytrząsarka vortex. Wytrząsanie włącza się po naciśnięciu nasadki. Reax top posiada analogowe pokrętło z płynną regulacją prędkości. Wersja Reax control posiada elektroniczny kontroler prędkości obrotowej. Ciężka obudowa chroni przed zachlapaniem. Gumowe nóżki w podstawie zapewniają pozycję na blacie i zapobiegają 'chodzeniu'.
  • Opcja trybu pracy ciągłej lub automatycznej
  • Analogowe pokrętło prędkości. Brak nadrukowanych wartości prędkości w modelu top
  • Może być używany w 5 do 40 °C (wilgotność względna 85%), w inkubatorze lub chłodziarce
Certyfikaty: Klasa ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 22
Informacje do zamówienia: Dostarczana z płytką do probówek o średnicy 20 mm. Duża platforma do kolb do 50 ml jest dostępna osobno (444-1398).