Drukuj
Wytrząsarki mikropłytek o ruchu drgającym, serii Titramax
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 6150 PLN
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Wytrząsarki mikropłytek o ruchu drgającym, serii Titramax
Wytrząsarki Wytrząsarki do mikropłytek
Do intensywnego mieszania płytek do mikromiareczkowania. Orbita drgań 1,5 mm gwarantuje brak wycieków, nawet z pełnych naczyń, 3 mm orbita daje najlepsze rezultaty mieszania, nawet z najmniejszych ilości. Wytrząsarki są przeznaczone do pracy ciągłej. Posiadają zabezpieczenie temperaturowe. Platforma jest izolowana.
  • System modułowy Titramax 1000 może zostać podłączony z Incubator 1000 i płaską pokrywą
  • Funkcja zegara z sygnałem dźwiękowym umożliwia ustawienie czasu procesu do 120 minut
  • Elektroniczna regulacja prędkości
  • Doskonałe do stosowania w kontrolowanych warunkach, moga pracować w warunkach 0 do 50 °C w inkubatorach lub chłodziarkach
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30 (and Titramax 1000: IP 40)
Certyfikaty: Klasa ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 30
Dodatkowe informacje: Titramax 1000 kompletny pakiet zawiera: wytrząsarkę platformową Titramax 1000, moduł grzewczy, Inkubator 1000 i niską pokrywę.