Inkubator z wytrząsarką Mini ze sterowaniem mikroprocesorowym, który idelanie sprawdza się do zawiesin bakterii, hybrydyzacji, barwienie i odbarwianie, badań metabolizmu i hodowli komórkowych Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania Prędkość można ustawiać z przyrostem co 10 min⁻¹aż do 500 min⁻¹ i z przyrostem co 25 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ a funkcja „ramping” powoli zwiększa prędkość do wartości zadanej w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Platforma może pomieścić do 5×250 ml kolb Erlenmeyera lub naczynia o wysokości do 130 mm.
- Trzy niezależne wyświetlacze LED wskazują czas, temperaturę i prędkość wytrząsania.
- Wbudowany zegar: 1s - 160h, wyświetla czas, automatyczne wyłączenie oraz alarm dźwiękowy po ukończeniu pracy.
- Mikroprocesorowy kontroler temperatury PID utrzymuje temperaturę w zakresie od temperatury otoczenia+5 do +65 °C, regulowany co 1 °C.
- Szeroki wybór wymiennych uchwytów na naczynia różnego typu.
- Pokrywa z poliwęglanu umożliwia stałą obserwację próbek bez zmiany temperatury wewnątrz
Informacje do zamówienia: Dostarczane z perforowaną platformą, bez uchwytów, akcesoria muszą być zamawiane osobno
Uwaga: Wstrząsarka może pomieścić jeden z wyszczególnionych statywów lub 2 statywy na mikroprobówki (444-0276) lub kolby w ilości: 35 x 10, 20 x 25, 12 x 50, 8 x 125, 5 x 250 ml.