Drukuj
Inkubator z wytrząsaniem, KS 4000
Dostawca: IKA
3510000 3510002 3510003 3510100 3510102 3510103
444-0298EA 44140 PLN
444-0298 444-0299 444-0488 444-0489 444-0490 444-0491
Inkubator z wytrząsaniem, KS 4000
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Łatwa w obsłudze wytrząsarka inkubacyjna, która może pracować bez nadzoru w środowisku o kontrolowanej temperaturze. Duży wyświetlacz LED umożliwia ustawienie prędkości i czasu, a także sterowanie temperaturą za pomocą regulatora PID (z użyciem dwóch czujników temperatury PT1000). Wytrząsarki mają elektroniczną regulację temperatury i prędkości. Wyposażone są w tackę ociekową z wężykiem odprowadzającym z tyłu oraz powłokę antybakteryjną.
  • Cyfrowy wyświetlacz prędkości, czasu i temperatury z możliwością ustawienia parametrów, stoper od 0 do 999 godzin lub tryb pracy ciągłej
  • Wyposażone w wolne miejsce w przestrzeni roboczej do podłączenia dodatkowego czujnika temperatury
  • Automatyczne zatrzymanie wytrząsania po otwarciu drzwiczek lub w przypadku poruszenia urządzeniem zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika
  • Model KS 4000 ic control można podłączyć do zewnętrznej chłodziarki, przykładowo do opcjonalnej chłodziarki KV600
  • Istnieje możliwość kontrolowania i dokumentowania wszystkich funkcji z użyciem opcjonalnego oprogramowania labworldsoft®
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg normy DIN EN 60529: IP 30
Dodatkowe informacje: Wytrząsarka KS 4000 i control mieści maksymalnie 50 kolb 25 ml, 48 kolb 50 ml, 25 kolb 100 ml, 16 kolb 250 ml lub 12 kolb 500 ml.
*Chłodziarka zewnętrzna do nabycia osobno.
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez akcesoriów, które należy zamówić osobno.