Drukuj
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Dostawca: GRANT INSTRUMENTS
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 6300 PLN
444-0357 444-0695
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Wielofunkcyjne rotatory PTR-35 i PTR-60 o zmiennej prędkości, zmiennym kącie i zakresie 360° zapewniają elastyczne opcje mieszania w kompaktowej jednostce. Zastosowania obejmują mieszanie mikroprobówek, immunoprecypitację i inne zastosowania matryc powinowactwa, zapobieganie krzepnięciu krwi i diagnostykę lateksu. Silnik krokowy zapewnia regulowany i powtarzalny obrót w całym zakresie prędkości. Rotatory zapewniają wszystko, co jest potrzebne do mieszania cząstek o różnych rozmiarach.
  • Multifunction: rotation, reciprocation and vibration
  • All actions can be