Drukuj
Wytrząsarka, o ruchu obrotowym/koziołkującym Reax 2
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-21001-00 541-21001-06 541-21001-07 541-21009-00 541-21009-03 541-21009-04
444-1113EA 7080 PLN
444-1113 444-1455 444-1495 444-0984 444-1067 444-1068
Wytrząsarka, o ruchu obrotowym/koziołkującym Reax 2
Wytrząsarki Wytrząsarki o ruchu obrotowym/koziołkującym
Wytrząsarka obrotowa z jednowymiarowym ruchem koziołkującym przeznaczona do mieszania jednorodnego, idealne dla hematologii, diagnostyki medycznej, badań materiałów i biochemii. Urządzenia posiadają analogowe sterowanie prędkości.
  • Przeznaczone do pracy ciągłej
  • Szybka i łatwa zmiana uniwersalnego adaptera umożliwiająca stosowanie różnych naczyń
  • Doskonałe do stosowania w kontrolowanych warunkach, mogą pracować w warunkach 0 do 40 °C (wilgotność względna 80%) w inkubatorach lub chłodziarkach
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
Certyfikaty: Zgodne z normą DIN 38414 część 4 - Określenie ścieków w wodzie. Stopień ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 21.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z antypoślizgową gumową matą, wymagane wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie.