Drukuj
Wytrząsarka o ruchu kołyszącym, Duomax 1030
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 10350 PLN
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Wytrząsarka o ruchu kołyszącym, Duomax 1030
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Wytrząsarka platformowa o ruchu kołyszącym przeznaczona do jednorodnego mieszania. Idealna dla butelek, pojemników na media i dużych naczyń. Urządzenie wyposażone w analogowe pokrętła prędkości oraz czasu.
  • System modułowy. Można połączyć Duomax 1030 z Incubator 1000 z wysoką lub niską pokrywą inkubatora.
  • Funkcja zegara z sygnałem dźwiękowym umożliwia ustawienia czasu procesu do 120 min
  • Możliwość wyboru urządzeń z 5° lub 10° kątem stałym, elektroniczna regulacja prędkości
  • Doskonała do stosowania w kontrolowanych warunkach, może pracować w temperaturze 0 to 50 °C (wilgotność względna 80%), w inkubatorze, chłodziarce lub inkubatorze CO₂
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certyfikaty: Stopień ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 40
Dodatkowe informacje: Supplied with non-slip rubber mat, required accessories must be ordered separately. Accessories are category D, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.