Drukuj
Wytrząsarki, o ruchu obrotowym/koziołkującym seria Reax 20
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1308EA 22120 PLN
445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Wytrząsarki, o ruchu obrotowym/koziołkującym seria Reax 20
Wytrząsarki Wytrząsarki o ruchu obrotowym/koziołkującym
Wytrząsarka obrotowa z jednowymiarowym ruchem koziołkującym przeznaczona do mieszania homogenizacyjnego, idealne dla hematologii, diagnostyki medycznej, badań materiałów i biochemii. Urządzenia posiadają analogowe sterowanie prędkości.
  • Seria ma różne modele, które posiadają miejsce na 4, 8 lub 12 butelek
  • Przeznaczone do pracy ciągłej
  • Szybka i łatwa instalacja naczyń
  • Wysokość naczyń do 270 mm przy maksymalnej średnicy Ø 136 mm. Mogą zostać zastosowane inne po zakupie akcesoriów
  • Doskonałe do stosowania w kontrolowanych warunkach, mogą pracować w warunkach 0 do 40 °C (wilgotność względna 80%) w inkubatorach lub chłodziarkach
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
* Speed ranges of 0,5 - 8 min-1 and 2 - 32 min-1 are also available on request.
Certyfikaty: Zgodne z normą DIN 38414 część 4 - Określenie ścieków w wodzie. Stopień ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP21.
Dodatkowe informacje: w komplecie z mocowaniem dla dwulitrowych butelek; złączki redukcyjne do butelek 0,5 i 1 litra dostępne są jako akcesoria.
Uwaga: * Zakresy prędkością 0,5 - 8 min-1 and 2 - 32 min-1 dostępne są na życzenie.