Drukuj
Wytrząsarki Rotamax 120 i seria Unimax
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-12310-00 544-41200-00 543-12319-00 543-12310-06 542-10020-09 544-41200-06 543-12319-06 542-10020-02 543-12310-02 543-12319-02 544-41200-02
444-1310EA 10430 PLN
444-1310 444-1116 444-0085 444-1234 444-1235 444-1233 444-0197 444-1472 444-1476 444-1477 444-1489
Wytrząsarki Rotamax 120 i seria Unimax
Wytrząsarki Wytrząsarki orbitalne
Wytrząsarki o ruchu okrężnym z analogowym pokrętłem sterującym częstotliwoścą drgań. Poruszające się w dwóch wymiarach są idealne dla hodowli mikroorganizmów i kultur komórkowych oraz tkankowych. Ruch jest płynnie regulowany.
  • Praca ciągła lub czasowa; zegar emituje sygnał akustyczny pozwalając na pracę bez nadzoru; Unimax 1010 do 999 minut czasu procesu, Rotamax 120 i Unimax 2010 do 120 min
  • Model Unimax 2010 ma cyfrowy wyświetlacz prędkości, a Unimax 1010 prędkości i czasu
  • System modułowy. Można połączyć Unimax 1010 z Incubator 1000 z wysoką lub niską pokrywą inkubatora
  • Może być używana w temperaturze 0 do 50 °C (wilgotność względna 80%), w inkubatorze lub chłodziarce
IP protection class according to DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Certyfikaty: Stopień ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: Rotamax IP30, IP 40 Unimax 1010, Unimax 2010 IP 20
Dodatkowe informacje: Rotamax akcesoria kategorii B, Unimax 1010 akcesoria kategorii D, i Unimax 2010 akcesoria kategorii E. Unimax 1010 kompletny zestaw zawiera: Wytrząsarkę o ruchu okrężnym Unimax 1010, moduł ogrzewania inkubator 1000 i wysoka pokrywę inkubatora.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z antypoślizgową gumową matą, wymagane wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie.